Methyl-3-hydroxypicolinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-Hydroxy-2-pyridinecarboxylate, 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 3-Hydroxypicolinic acid methyll ester, Methyl 3-hydroxypicolinate, 3-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid methyll ester, Methyl 3-Hydroxypicolinate
M2973-1G M2973-5G
TCIAM2973-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAM2973-1G TCIAM2973-5G
Methyl-3-hydroxypicolinate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-hydroxypicolinate
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,1354 g/mol
Numéro MDL: MFCD00661311
Numéro CAS: 62733-99-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4689ca32082ffefaa6b1633b28bcf18d539905ff&vid=4689ca32082ffefaa6b1633b28bcf18d539905ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité