5-Méthylbenzo[b]thiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2974-1G M2974-5G
TCIAM2974-1GEA 88 EUR InStock
TCIAM2974-1G TCIAM2974-5G
5-Méthylbenzo[b]thiophène ≥98.0% (par GC)
5-Méthylbenzo[b]thiophène
Formule: C₉H₈S
Point d'ébullition: 67°C
Numéro MDL: MFCD00052509
Numéro CAS: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=020b1cd4c9dca847e9f037cf8277754fbe3abcc4&vid=020b1cd4c9dca847e9f037cf8277754fbe3abcc4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité