4-Methyl-N-tosylbenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(p-tolylsulphonyl)amine, Ditosylamine, Bis(p-toluenesulphonyl)amine, Bis(4-methylbenzenesulphonyl)amine
M2975-1G M2975-5G
TCIAM2975-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAM2975-1G TCIAM2975-5G
4-Methyl-N-tosylbenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC)
4-Methyl-N-tosylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₄H₁₅NO₄S₂
MW: 325,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014917
Numéro CAS: 3695-00-9
EINECS: 223-016-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acc9a5ce618f23a648a0e0f41d1cdee5422e9b83&vid=acc9a5ce618f23a648a0e0f41d1cdee5422e9b83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité