Methyl-2,3-diaminobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2979-1G M2979-5G
TCIAM2979-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAM2979-1G TCIAM2979-5G
Methyl-2,3-diaminobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2,3-diaminobenzoate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD04038589
Numéro CAS: 107582-20-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee5e6e518b7d4f92b30ca4d7cd21ec6a0b97de77&vid=ee5e6e518b7d4f92b30ca4d7cd21ec6a0b97de77&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité