Methylammonium Hexafluorophosphate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methylamine Hexafluorophosphate
M2989-1G M2989-5G
TCIAM2989-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAM2989-1G TCIAM2989-5G
Methylammonium Hexafluorophosphate ≥98.0% (sur base azote total)
Methylammonium Hexafluorophosphate
Formule: CH₆F₆NP
MW: 177,03 g/mol
Point de fusion: 176°C
Numéro CAS: 28302-50-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité