Methylammonium tetrafluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methylamine tetrafluoroborate
M2990-1G M2990-5G
TCIAM2990-1GEA 55 EUR InStock
TCIAM2990-1G TCIAM2990-5G
Methylammonium tetrafluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)
Methylammonium tetrafluoroborate
Formule: CH₆BF₄N
MW: 118,87 g/mol
Numéro CAS: 42539-74-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5c21407d9ea1aaf2c79308cb43ff461c146e9fa&vid=f5c21407d9ea1aaf2c79308cb43ff461c146e9fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité