5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M2996-1G M2996-5G
TCIAM2996-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM2996-1G TCIAM2996-5G
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221,64 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052205
Numéro CAS: 16883-16-2
EINECS: 240-915-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité