2-Methylbenzoic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2997-1G M2997-5G
TCIAM2997-1GEA 104 EUR InStock
TCIAM2997-1G TCIAM2997-5G
2-Methylbenzoic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methylbenzoic anhydride
Formule: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29 g/mol
Point d'ébullition: 221°C
Numéro MDL: MFCD00048077
Numéro CAS: 607-86-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12d430326b081fc4130ea7f595992c0d35b48459&vid=12d430326b081fc4130ea7f595992c0d35b48459&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité