1-(2-Methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M2998-1G M2998-5G
TCIAM2998-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAM2998-1G TCIAM2998-5G
1-(2-Methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(2-Methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium bis(fluorosulphonyl)imide
Formule: C₈H₁₈F₂N₂O₅S₂
MW: 324,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD30749293
Numéro CAS: 1235234-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0661c1753b681e2f35ef713c82609c049aaa563d&vid=0661c1753b681e2f35ef713c82609c049aaa563d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité