6-Methoxyquinoline N-Oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Methoxyquinoline 1-oxide
M2999-1G M2999-5G
TCIAM2999-1GEA 105 EUR InStock
TCIAM2999-1G TCIAM2999-5G
6-Methoxyquinoline N-Oxide ≥98.0% (par GC)
6-Methoxyquinoline N-Oxide
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009771
Numéro CAS: 6563-13-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b72096d1b603314738bdda6a19237d39ef906f4&vid=6b72096d1b603314738bdda6a19237d39ef906f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité