Methyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M3001-1G M3001-5G
TCIAM3001-1GEA 117 EUR InStock
TCIAM3001-1G TCIAM3001-5G
Methyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₈H₆O₂S₂
Numéro MDL: MFCD01934498
Numéro CAS: 98800-10-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2f3e3bc23b8d144c80fff347335f395f630f90b&vid=e2f3e3bc23b8d144c80fff347335f395f630f90b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité