4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M3002-1G M3002-5G
TCIAM3002-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAM3002-1G TCIAM3002-5G
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00456729
Numéro CAS: 54344-92-2
EINECS: 259-117-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5eee0966f5aee792f294cc2f0a9908b004aaa576&vid=5eee0966f5aee792f294cc2f0a9908b004aaa576&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité