2-Methyldibenzo[f,h]quinoxaline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M3005-200MG M3005-1G
TCIAM3005-200MGEA 48.4 EUR InStock
TCIAM3005-200MG TCIAM3005-1G
2-Methyldibenzo[f,h]quinoxaline ≥98.0% (par GC)
2-Methyldibenzo[f,h]quinoxaline
Formule: C₁₇H₁₂N₂
MW: 244,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD16038624
Numéro CAS: 536753-86-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fc66802453cb1c163a98b7cf0a2c31a68acb72e&vid=8fc66802453cb1c163a98b7cf0a2c31a68acb72e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité