5-Methylpyrazin-2-amine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-methylpyrazine
M3006-1G M3006-5G
TCIAM3006-1GEA 163 EUR InStock
TCIAM3006-1G TCIAM3006-5G
5-Methylpyrazin-2-amine ≥99.0% (par GC)
5-Methylpyrazin-2-amine
Formule: C5H7N3
MW: 109,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD08437664
Numéro CAS: 5521-58-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité