9-Methyl-9H-fluoren-9-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Hydroxy-9-methyl-9H-fluorene
M3007-1G M3007-5G
TCIAM3007-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAM3007-1G TCIAM3007-5G
9-Methyl-9H-fluoren-9-ol ≥98.0% (par GC)
9-Methyl-9H-fluoren-9-ol
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00183690
Numéro CAS: 6311-22-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d91168ec3f0651bee086aa5db600ae29a0731d36&vid=d91168ec3f0651bee086aa5db600ae29a0731d36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité