5-Méthoxy-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-methoxytoluene, 3-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzene, 6-Methyl-m-anisidine, 5-Methoxy-2-methylaniline
M3009-1G M3009-5G
TCIAM3009-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAM3009-1G TCIAM3009-5G
5-Méthoxy-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Méthoxy-o-toluidine
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 253°C
Numéro MDL: MFCD00075057
Numéro CAS: 50868-72-9
EINECS: 256-816-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cb3f480e1d78b2dbc6476f861f87342e4b51780&vid=2cb3f480e1d78b2dbc6476f861f87342e4b51780&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité