Trimethyl(2-methylprop-2-en-1-yl)silane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethyl(2-methylallyl)silane, Methallyltrimethylsilane
M3010-5ML M3010-25ML
TCIAM3010-5MLEA 83.6 EUR InStock
TCIAM3010-5ML TCIAM3010-25ML
Trimethyl(2-methylprop-2-en-1-yl)silane ≥95.0% (par GC)
Trimethyl(2-methylprop-2-en-1-yl)silane
Formule: C₇H₁₆Si
MW: 128,29 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point d'éclair: –6°C
Numéro MDL: MFCD00054404
Numéro CAS: 18292-38-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39706e4855ed3ab7bed1d4107e946538f263480d&vid=39706e4855ed3ab7bed1d4107e946538f263480d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité