Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM3019-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAM3019-5G TCIAM3019-1G
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12198129
Numéro CAS: 103440-52-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité