4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M3023-25MG M3023-100MG
TCIAM3023-25MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAM3023-25MG TCIAM3023-100MG
4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside ≥97.0% (par HPLC)
4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
Formule: C₁₆H₁₈O₈
MW: 338,31 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067662
Numéro CAS: 28541-83-5
EINECS: 249-073-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=703af9d0d85d6979aee7a01d4bc9d11b0f60a615&vid=703af9d0d85d6979aee7a01d4bc9d11b0f60a615&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 214.0 to 219.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +157 to +167 deg (C=0.35, H2O)
Specific rotation (value) 157 to 167 deg
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité