4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucuronide hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M3026-100MG M3026-1G
TCIAM3026-100MGEA 57.2 EUR InStock
TCIAM3026-100MG TCIAM3026-1G
4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucuronide hydrate ≥98.0% (par HPLC)
4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucuronide hydrate
Formule: C₁₆H₁₆O₉·xH₂O
MW: 352,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD09039280
Numéro CAS: 881005-91-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e82fec80d4f2c8aae113e9c0bff32b59af070e3&vid=9e82fec80d4f2c8aae113e9c0bff32b59af070e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -115 to -120 deg (C=0.2, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 5.0 to 17.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité