4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-(((2S,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 4-Methylumbelliferyl β-D-Ribofuranoside
M3027-25MG M3027-100MG
TCIAM3027-25MGEA 142 EUR InStock
TCIAM3027-25MG TCIAM3027-100MG
4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside
Formule: C₁₅H₁₆O₇
MW: 308,29 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06796941
Numéro CAS: 195385-93-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cf2d5bf407bae5f864d9f7d50119ca63fe2ed26&vid=3cf2d5bf407bae5f864d9f7d50119ca63fe2ed26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -147 to -152 deg (C=0.15, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité