4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methylumbelliferyl beta-D-Cellobioside
M3028-100MG M3028-500MG
TCIAM3028-100MGEA 169 EUR InStock
TCIAM3028-100MG TCIAM3028-500MG
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
Formule: C₂₂H₂₈O₁₃
MW: 500,45 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063279
Numéro CAS: 72626-61-0
EINECS: 276-744-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dde3ec816047dfdf231976861a8513642a4aada9&vid=dde3ec816047dfdf231976861a8513642a4aada9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -92.0 to -97.0 deg (C=0.2, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité