1-Methyl-3-propylimidazolium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-3-propylimidazolium Chloride
M3035-5G M3035-25G
TCIAM3035-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAM3035-5G TCIAM3035-25G
1-Methyl-3-propylimidazolium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Methyl-3-propylimidazolium chloride
Formule: C₇H₁₃ClN₂
MW: 160,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD17014728
Numéro CAS: 79917-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1b8397624d2d31eea4e78802314d7d47e63097e&vid=b1b8397624d2d31eea4e78802314d7d47e63097e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité