1-Methyl-3-propylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Methyl-3-propylimidazolium Tetrafluoroborate
M3036-5G M3036-25G
TCIAM3036-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM3036-5G TCIAM3036-25G
1-Methyl-3-propylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-Methyl-3-propylimidazolium tetrafluoroborate
Formule: C₇H₁₃BF₄N₂
MW: 212,00 g/mol
Point de fusion: 17°C
Numéro MDL: MFCD14156016
Numéro CAS: 244193-48-4
ONU: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ebd702667a12dc3fd18d8f8d46a01885c110b24&vid=3ebd702667a12dc3fd18d8f8d46a01885c110b24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité