1-Methyl-3-pentylimidazolium bromide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-3-pentyl-1H-imidazol-3-ium bromide
M3037-5G M3037-25G
TCIAM3037-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAM3037-5G TCIAM3037-25G
1-Methyl-3-pentylimidazolium bromide ≥98.0% (par HPLC)
1-Methyl-3-pentylimidazolium bromide
Formule: C₉H₁₇BrN₂
MW: 233,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD19382537
Numéro CAS: 343851-31-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité