(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-N,α-Dimethylbenzylamine, (S)-(-)-alpha-Methyl-N-methylbenzylamine, (S)-(-)-N-Methyl-1-phenylethylamine, (S)-(-)-N α-Dimethylbenzylamine
M3047-1ML M3047-5ML
TCIAM3047-1MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAM3047-1ML TCIAM3047-5ML
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,2100 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Point d'éclair: 61°C
Numéro MDL: MFCD00067113
Numéro CAS: 19131-99-8
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f753d3ce631746570f9d96a482730a287c164ce&vid=3f753d3ce631746570f9d96a482730a287c164ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -73.0 to -77.0 deg (C=2,CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité