Methyl-PEG24-Amine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: m-PEG24-NH2, 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71-Tetracosaoxatriheptacontan-73-amine, m-PEG24-Amine
M3048-100MG M3048-25MG
TCIAM3048-100MGEA 501 EUR InStock
TCIAM3048-100MG TCIAM3048-25MG
Methyl-PEG24-Amine ≥98.0% (par HPLC)
Methyl-PEG24-Amine
Formule: C₄₉H₁₀₁NO₂₄
MW: 1088,33 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11041163
Numéro CAS: 2151823-08-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 53.00 to 55.00 %
Elemental analysis (Nitrogen) 1.00 to 1.60 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité