4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Formyl-4-methylthiophene, 4-Methylthiophene-2-carbaldehyde
M3054-1G M3054-5G
TCIAM3054-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAM3054-1G TCIAM3054-5G
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (par GC)
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,17 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00159561
Numéro CAS: 6030-36-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité