4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
M3056-1G M3056-5G
TCIAM3056-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAM3056-1G TCIAM3056-5G
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₃
MW: 178,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788427
Numéro CAS: 121177-82-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f920e1b0be251b8eee163e3056d21abf4336bd1&vid=0f920e1b0be251b8eee163e3056d21abf4336bd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 111.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité