4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
M3057-1G M3057-5G
TCIAM3057-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAM3057-1G TCIAM3057-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179438
Numéro CAS: 171364-80-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52ccd2c79fb715199aa92a9d29d39d0551949452&vid=52ccd2c79fb715199aa92a9d29d39d0551949452&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité