Mubritinib ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (E)-4-[[4-[4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)butyl]phenoxy]methyl]-2-[4-(trifluoromethyl)styryl]oxazole, TAK 165, (E)-4-((4-(4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)butyl)phenoxy)methyl)-2-(4-(trifluoromethyl)styryl)oxazole
M3058-25MG M3058-100MG
TCIAM3058-25MGEA 201 EUR InStock
TCIAM3058-25MG TCIAM3058-100MG
Mubritinib ≥98.0% (par HPLC)
Mubritinib
Formule: C₂₅H₂₃F₃N₄O₂
MW: 468,5 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09954135
Numéro CAS: 366017-09-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fe1790247e75fa8b48d57b1f2659167353f939e&vid=1fe1790247e75fa8b48d57b1f2659167353f939e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité