Methyl p-tolyl sulphoxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Methyl-4-(methylsulphinyl)benzene, Methyl 4-Tolyl sulphoxide
M3061-1G M3061-5G
TCIAM3061-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAM3061-1G TCIAM3061-5G
Methyl p-tolyl sulphoxide ≥98.0% (par GC)
Methyl p-tolyl sulphoxide
Formule: C₈H₁₀OS
MW: 154,227 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Numéro MDL: MFCD00075175
Numéro CAS: 934-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité