6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Methyl-3H-benzooxazole-2-thione
M3063-1G M3063-5G
TCIAM3063-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAM3063-1G TCIAM3063-5G
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00175644
Numéro CAS: 23417-29-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4f0192636304753f88a89869a1cec3a8edbb7a9&vid=ec57ca819bf3cafd246a7e998a740a33fd43a384&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité