2-Methyl-N-(m-tolyl)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-N-(3-methylphenyl)benzenamine, 2,3'-Dimethyldiphenylamine, 2-Methyl-N-(3-methylphenyl)aniline
M3064-1G M3064-5G
TCIAM3064-1GEA 106 EUR InStock
TCIAM3064-1G TCIAM3064-5G
2-Methyl-N-(m-tolyl)aniline ≥98.0% (par GC)
2-Methyl-N-(m-tolyl)aniline
Formule: C₁₄H₁₅N
MW: 197,28 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Numéro CAS: 34801-11-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité