3-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4'-Dimethoxydiphenylamine, 3-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)benzenamine
M3065-1G M3065-5G
TCIAM3065-1GEA 114 EUR InStock
TCIAM3065-1G TCIAM3065-5G
3-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)aniline
Formule: C₁₄H₁₅NO₂
MW: 229,28 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Numéro CAS: 3661-49-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité