2-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4'-Dimethoxydiphenylamine
M3067-1G M3067-5G
TCIAM3067-1GEA 157 EUR InStock
TCIAM3067-1G TCIAM3067-5G
2-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)aniline
Formule: C₁₄H₁₅NO₂
MW: 229,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD27956479
Numéro CAS: 58751-07-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=439986587f627f53cf047b4574e6e5f029c0612b&vid=439986587f627f53cf047b4574e6e5f029c0612b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité