1,1'-[Methylenebis(2,6-diethyl-4,1-phenylene)]bis[3-(2-nitrophenyl)urea] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-[4-[[3,5-Diethyl-4-[(2-nitrophenyl)carbamoylamino]phenyl]methyl]-2,6-diethylphenyl]-3-(2-nitrophenyl)urea
M3072-1G M3072-5G
TCIAM3072-1GEA 106 EUR InStock
TCIAM3072-1G TCIAM3072-5G
1,1'-[Methylenebis(2,6-diethyl-4,1-phenylene)]bis[3-(2-nitrophenyl)urea] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,1'-[Methylenebis(2,6-diethyl-4,1-phenylene)]bis[3-(2-nitrophenyl)urea]
Formule: C₃₅H₃₈N₆O₆
MW: 638,73 g/mol
Numéro CAS: 2414546-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité