Methyl-2-amino-3-chlorobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2-amino-3-chlorobenzoate
M3074-1G M3074-5G
TCIAM3074-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAM3074-1G TCIAM3074-5G
Methyl-2-amino-3-chlorobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-amino-3-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6100 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797833
Numéro CAS: 77820-58-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
Acid Value max. 2.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité