4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M3081-1G M3081-5G
TCIAM3081-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAM3081-1G TCIAM3081-5G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₄H₄N₂O₂S
MW: 144,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173830
Numéro CAS: 18212-21-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité