Meisoindigo ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Methylisoindigotin, 3-(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-indol-2-one, 1-Methyl-[3,3'-biindolinylidene]-2,2'-dione
M3082-25MG M3082-100MG
TCIAM3082-25MGEA 151 EUR InStock
TCIAM3082-25MG TCIAM3082-100MG
Meisoindigo ≥98.0% (par HPLC)
Meisoindigo
Formule: C₁₇H₁₂N₂O₂
MW: 276,29 g/mol
Point de fusion: 230°C
Numéro MDL: MFCD05988503
Numéro CAS: 97207-47-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d2751525137059d15e2ba8fdcdf0bf5898f7dc&vid=81a96545090b384f3cd2155f95ceb147d716d10b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.50 to 10.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité