Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-iodobenzoate
M3084-1G M3084-5G
TCIAM3084-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM3084-1G TCIAM3084-5G
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate ≥95.0% (par GC)
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Formule: C₈H₆BrIO₂
MW: 340,9400 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD00144771
Numéro CAS: 181765-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=face72934bed3422b3e9a9f660c706ecfc84eae8&vid=face72934bed3422b3e9a9f660c706ecfc84eae8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Acid Value max. 3.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité