Methenolone Enanthate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (5alpha,17beta)-1-Methyl-3-oxoandrost-1-en-17-yl Heptanoate, Methenolone Heptanoate, (5alpha,17beta)-1-Methyl-3-oxoandrost-1-en-17-yl Enanthate
M3092-1G M3092-200MG
TCIAM3092-1GEA 291 EUR InStock
TCIAM3092-1G TCIAM3092-200MG
Methenolone Enanthate ≥98.0% (par HPLC)
Methenolone Enanthate
Formule: C₂₇H₄₂O₃
MW: 414,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00864190
Numéro CAS: 303-42-4
EINECS: 206-141-6
Merck Index: 14,05967
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +38.0 to +42.0 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité