2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic acid 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M3094-100G M3094-500G
TCIAM3094-100GEA 146 EUR InStock
TCIAM3094-100G TCIAM3094-500G
2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl acrylate
Formule: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD30470140
Numéro CAS: 48067-72-7
EINECS: 256-348-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3a33aab4834bc1a7c85d22129f296d4b6339121&vid=f3a33aab4834bc1a7c85d22129f296d4b6339121&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Acid Value max. 2.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité