N-Methoxy-N-methylpropionamide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Methoxy-N-methylpropanamide
M3096-1G M3096-5G
TCIAM3096-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM3096-1G TCIAM3096-5G
N-Methoxy-N-methylpropionamide ≥97.0% (par GC)
N-Methoxy-N-methylpropionamide
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD09833541
Numéro CAS: 104863-65-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité