N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M3098-1G M3098-5G
TCIAM3098-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAM3098-1G TCIAM3098-5G
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide ≥95.0% (par GC)
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD02684311
Numéro CAS: 122334-36-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité