(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadécatriénoate d'éthyle
Fournisseur: Cayman Chemical
10008199-100 10008199-50 10008199-500 10008199-1
CAYM10008199-100EA 81.3 EUR InStock
CAYM10008199-100 CAYM10008199-50 CAYM10008199-500 CAYM10008199-1
(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadécatriénoate d'éthyle
α-Linolenic acid ethyl ester
Formule: C₂₀H₃₄O₂
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Densité: 0.8919 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD07371452
Numéro CAS: 1191-41-9
EINECS: 214-734-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité