N-Methoxy-N-methylnicotinamide ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M3099-1G M3099-5G
TCIAM3099-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAM3099-1G TCIAM3099-5G
N-Methoxy-N-methylnicotinamide ≥96.0% (par GC)
N-Methoxy-N-methylnicotinamide
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD11847417
Numéro CAS: 95091-91-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité