4-Morpholinobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Morpholinobenzoic acid, 4-(4-Morpholinyl)benzoic acid
M3100-1G M3100-5G
TCIAM3100-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAM3100-1G TCIAM3100-5G
4-Morpholinobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Morpholinobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,2300 g/mol
Point de fusion: 277°C
Numéro MDL: MFCD00588379
Numéro CAS: 7470-38-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité