2-Bromo-5-fluorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-bromo-5-fluorobenzoate
M3101-25G M3101-5G
TCIAM3101-25GEA 263 EUR InStock
TCIAM3101-25G TCIAM3101-5G
2-Bromo-5-fluorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00086167
Numéro CAS: 6942-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité