2-Chloro-4-fluorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-chloro-4-fluorobenzenecarboxylate, Methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate, 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid methyl ester
M3102-5G M3102-25G
TCIAM3102-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAM3102-5G TCIAM3102-25G
2-Chloro-4-fluorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173937
Numéro CAS: 85953-29-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0249c5f9e3bede74f70c32629a1284c3e08f1f62&vid=0249c5f9e3bede74f70c32629a1284c3e08f1f62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité